251520-M
DAF-FM DA
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~3 nM.
Szinonimák:
DAF-FM DA, 3-Amino, 4-aminomethyl-2ʹ,7ʹ-difluorofluorescein Diacetate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solution
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
fluoreszcencia
λex ~500 nm
λem ~515 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Park. J.M., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.132, 1876.
Itoh, Y., et al. 2000. Anal. Biochem.287, 203.
Kojima, H., et al. 1999. Angew Chem. Int. Ed.38, 3209.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)