AEC101
AEC Staining Kit
liquid
Szinonimák:
ACE substrate kit
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
használat
sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- for developing the extravidin peroxidase antibody in cell-seeded matrice sections using histology and immunohistochemistry methods
- for streptavidin-horseradish peroxidase in peripheral blood mononuclear cells in ex vivo enzyme-linked immunospot (ELISPOT) assay
- for mouse IgG biotinylated secondary antibody in immunohistostaining of epididymal fat pads
Kiszerelés
Vigyázat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Protocols
Használja ezt a protokollt a teljes immunhisztokémiai (IHC) eljáráshoz a paraffinba ágyazott szöveti metszetek specifikus antigének festésén és vizualizálásán keresztül.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.