Merck
244023
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(III)
Potassium hexacyanoferrate(III)
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Potassium ferricyanide, Red prussiate
Méret kiválasztása
5 G
9 680,00 Ft
100 G
12 500,00 Ft
500 G
31 700,00 Ft
12 KG
526 000,00 Ft
9 680,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
9 680,00 Ft
100 G
12 500,00 Ft
500 G
31 700,00 Ft
12 KG
526 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
K3Fe(CN)6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0%
grade:
ACS reagent
Forma:
powder or crystals
9 680,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Fe: ≤0.05%
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassium hexacyanoferrate(III) (Potassium ferricyanide) can be prepared by the anodic oxidation of K4[Fe(CN)6].[1]
Alkalmazás
Potassium hexacyanoferrate(III) [Potassium ferricyanide] has been used as an oxidant in the preparation of diethidium and di-mito-ethidium.[2] It reacts with cobalt chloride hexahydrate to afford CoHCF (Cobalt hexacyanoferrate) nanoparticles.[3]
It may be employed as an oxidizing agent during the fabrication of glucose conductometric biosensor.[4]
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 291-291 (1994)
Macro-micro relationship in nanostructured functional
Composites
Zanotto A, et al.
Express Polymer Letters, 6(5), 410-416 (2012)
Glucose conductometric biosensor with potassium hexacyanoferrate (III) as an oxidizing agent.
Dzyadevich SV, et al.
Analytica Chimica Acta, 374(1), 11-18 (1998)
Thorsten Litzenburger et al.
Clinical science (London, England : 1979), 134(7), 921-939 (2020-04-03)
Maternal obesity determines obesity and metabolic diseases in the offspring. The white adipose tissue (WAT) orchestrates metabolic pathways, and its dysfunction contributes to metabolic disorders in a sex-dependent manner. Here, we tested if sex differences influence the molecular mechanisms of
Jacek Zielonka et al.
Free radical biology & medicine, 46(3), 329-338 (2008-11-26)
Methods for the detection and quantitation of hydroethidine (HE) and its oxidation products by HPLC analysis are described. Synthetic methods for preparation of authentic standards (2-hydroxyethidium and diethidium) are provided. Potential applications of the HPLC methods to chemical and biological
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review