Merck
907316
GlcA-ABP
95%
Szinonimák:
(2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-(difluoromethyl)-4-(hex-5-ynamido)phenoxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, Glucuronic acid activity-based probe, Glucuronidated metabolite mimic
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H21F2NO8
Molekulatömeg:
429.37
UNSPSC kód:
12352101
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Teszt
95%
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
This glucuronic acid activity-based probe (GlcA-ABP) is a glucuronidated metabolite mimic that provides in situ detection of active β-glucuronidases in the gut microbiome. The probe reacts with nucleophilic residues of the target, and the alkyne tag enables subsequent bioorthogonal tagging via click chemistry for enrichment (i.e. biotin tags) or imaging and cell sorting (i.e. fluorescent tags). With GlcA-ABP, Whidbey, et al were able to pair the activity-based probe (ABP) with fluorescence-activated cell sorting (FACS; ABP-FACS) to identify β-glucuronidase-active taxa in the gut microbiota.
Currently in gut microbiome research, access to and differentiation between subpopulations and their relationships to host biochemistry is a challenge. Functional and chemical approaches such as those with GlcA-ABP provide a complementary tool to gene sequencing.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Christopher Whidbey et al.
Journal of the American Chemical Society (2018-12-14)
Commensal microorganisms in the mammalian gut play important roles in host health and physiology, but a central challenge remains in achieving a de-tailed mechanistic understanding of specific microbial contributions to host biochemistry. New function-based approaches are needed that analyze gut