Merck
S1402
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine B sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Kiton Red 620
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H29N2NaO7S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
580.65
Colour Index szám:
45100
Beilstein:
3886008
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder
összetétel
Dye content, ~75%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL
fluoreszcencia
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sulforhodamine B is a rhodamine derived aminoxanthene dye. It contains two sulfonic acids groups which separate in alkaline condition.
Alkalmazás
Sulforhodamine B sodium salt has been used:
  • for relative total cell mass quantification
  • to investigate the viscosity of coacervates
  • as a molecular rotor for microviscosity determination in aerosol droplets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sulforhodamine B sodium salt is useful to measure cell biomass and also for cytotoxicity screening.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Luca Giordano et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 60(5), 515-522 (2018-10-20)
Cigarette smoke (CS) exposure is the predominant risk factor for the development of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and the third leading cause of death worldwide. We aimed to elucidate whether mitochondrial respiratory inhibition and oxidative stress are triggers in
Bioconjugate Techniques, 317-317 (1996)
Issues in Pharmacology, Pharmacy, Drug Research, and Drug Innovation (2012)
Fluorescent lifetime imaging of atmospheric aerosols: a direct probe of aerosol viscosity
Faraday Discussions, 165, 343-356 (2013)
Inhibition of mitochondrial complex III blocks neuronal differentiation and maintains embryonic stem cell pluripotency
Pereira SL, et al.
PLoS ONE, 8(12), e82095-e82095 (2013)