Fontos dokumentumok
203118
Sigma-Aldrich
Biotin-NHS, Water-Soluble
Szinonimák:
Biotin-NHS, Water-Soluble, Sulfobiotin-NHS, Sulfosuccinimidobiotin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18N3O8S2 · Na
Molekulatömeg:
443.43
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.41
form
solid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
distilled water: 4 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Reacts with primary amines to biotinylate proteins under mild conditions. Since it is water-soluble, this compound can be used to biotinylate cell-surface proteins and proteins that are sensitive to organic solvents.
Water-soluble form of biotin-NHS. Water solubility is extremely convenient, eliminating the need to dissolve the reagent in an organic solvent such as dimethylformamide (DMF) and dimethylsulfoxide (DMSO) prior to use.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Unstable in aqueous solution; reconstitute just prior to use. Following reconstitution in DMSO, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Analízis megjegyzés
homogeneous single spot by TLC
Egyéb megjegyzések
Lisanti, M.P., et al. 1989. J. Cell Biol.109, 2145.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1