Fontos dokumentumok
1.04854
Supelco
Potassium hydrogen carbonate
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CHKO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
206-059-0
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (acidimetric)
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
form
powder or crystals
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
oldhatóság
362 g/L
sűrűség
2.17 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Purines, pyrimidines, and imidazoles. XXXVI. Carboxylation of some 5-aminoimidazoles and related compounds, including nucleosides and nucleotides, with potassium hydrogen carbonate in aqueous solution.: This study explored the carboxylation reactions of 5-aminoimidazoles and related compounds using potassium hydrogen carbonate in aqueous solutions, highlighting its application in synthetic organic chemistry (Cusack NJ et al., 1971).
Kapcsolódás
Replaces: PX1345; PX1345-1; PX1345-30
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric; dried substance): 99.7 - 100.5 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Phosphate and Silicate (as SiO₂): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Total sulfur (as sulfate): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1