1.04852
Potassium hydrogen carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 501
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
oldhatóság
362 g/L
sűrűség
2.17 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1