M9647
D-Mannitol
ACS reagent
Szinonimák:
Mannite
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +23.3 to +24.3°(lit.)
szennyeződések
Reducing sugars, passes test
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.01% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.01%
veszteség
≤0.05% loss on drying, 105°C
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
kation nyomok
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?