1.05988
D-Mannitol
fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 421
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Mannite
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
fine powder
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
hatékonyság
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
részecskeméret
(see specification)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1