Fontos dokumentumok
M8429
D-Mannitol
meets EP, FCC, USP testing specifications
Szinonimák:
Mannite
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets FCC testing specifications
Teszt
≥96.0%
Forma
powder
minőség
meets EP, FCC, USP testing specifications
szennyeződések
<1 ppm Lead
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
kation nyomok
Ni: <1 ppm
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Alkalmazás
- Effects of polyols at low concentration on the release of sweet aroma compounds in model soda beverages.: This study explores the impact of D-Mannitol among other polyols on the release of sweet aroma compounds in beverages, providing insights into flavor enhancement and stability in food chemistry (Barba et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)