Fontos dokumentumok
8.18856
Sigma-Aldrich
Hydrogen bromide
(32% solution in acetic acid) for synthesis
Szinonimák:
HBr
About This Item
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.22
gőznyomás
360 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
bp
<200 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 39 °C (refers to pure substance)
sűrűség
1.38 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): 30.0 - 34.0 %
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup - (refers to pure substance)