Merck
1.28225
SAFC
Sodium sulfate anhydrous
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium sulfate
Méret kiválasztása
1 KG
62 500,00 Ft
3 X 1 KG
125 000,00 Ft
12 KG
249 000,00 Ft
25 KG
457 000,00 Ft
62 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KG
62 500,00 Ft
3 X 1 KG
125 000,00 Ft
12 KG
249 000,00 Ft
25 KG
457 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Na2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171629
EC index szám:
231-820-9
62 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
molekulatömeg
142.04 g/mol
szennyeződések
endotoxins, low
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
884 °C
oldhatóság
200 g/L
sűrűség
2.68 g/cm3 at 25 °C
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Sodium sulfate anhydrous is the anhydrous, sodium salt form of sulfuric acid, and can be used as buffer and pH modifier or mineral salt.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium sulfate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Kiszerelés
1282250003//3X1kg - plastic bottle
1282251001//1kg - plastic bottle
1282258012//12kg - plastic bottle
1282258026//25kg - plastic drum
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.