1.28218
Ammonium sulfate
EMPROVE® EXPERT, ChP, NF, ACS
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Mascagnite
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
ChP
NF
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
solid
hatékonyság
2840 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
754-764 g/L
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
850 kg/m3
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ammonium sulfate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1