Fontos dokumentumok
1.07398
Supelco
Lead(II) nitrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Lead(II) nitrate
About This Item
Lineáris képlet:
Pb(NO3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
331.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-245-9
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5% (complexometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
oldhatóság:
486 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (complexometric)
Forma
solid
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
458-459 °C
oldhatóság
486 g/L
sűrűség
4.49 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1850 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Pb]1O[N+](=O)O1.[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Lead(II) nitrate and hexafluorosilicate complexes with neutral diphosphine coordination: The study investigates complexes of lead(II) nitrate with neutral diphosphine ligands, revealing detailed insights into their coordination chemistry and structural characteristics, which are crucial for developing new materials with enhanced performance (Burt J, Grantham W, Levason W, et al., 2015).
  • Catalytically active lead(ii)-imidazolium coordination assemblies with diversified lead(ii) coordination geometries: This article describes the synthesis and characterization of lead(II) imidazolium coordination assemblies, which are noted for their diverse coordination geometries and catalytic activity, expanding the utility of lead(II) nitrate in catalytic applications (Naga Babu C, Suresh P, Srinivas K, et al., 2016).
  • Removal of toxic heavy metal lead (II) using chitosan oligosaccharide-graft-maleic anhydride/polyvinyl alcohol/silk fibroin composite: This research focuses on the development of a bio-composite material for the effective removal of lead(II) from the environment, showcasing the application of chitosan oligosaccharide-graft-maleic anhydride/polyvinyl alcohol/silk fibroin composites in heavy metal remediation (P A, K V, M S, et al., 2017).
Kapcsolódás
Replaces: LX0159-11; LX0159
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)