Fontos dokumentumok
1.07758
Millipore
D(-)-Sorbitol
extra pure, suitable for microbiology
Szinonimák:
D-Sorbitol, D-Glucitol, D-Glucitol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.17
Beilstein:
1721899
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
200-061-5
NACRES:
NA.74
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
hatékonyság
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98-100 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
oldhatóság
2350 g/L
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
450 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 1.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1