Fontos dokumentumok
1.08774
Supelco
Zinc
dust particle size < 63 µm EMPLURA®
Szinonimák:
Zinc
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141750
EC index szám:
231-175-3
NACRES:
NA.21
gőznyomás
1.33 hPa ( 487 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥95% metallic Zn basis (manganometric)
≥97.0% Zn basis (complexometric)
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
460 °C
szennyeződések
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
bp
908 °C/1013 hPa
mp
420 °C
sűrűség
7.14 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1800‑2700 kg/m3
kation nyomok
Cd: ≤0.2%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤1.0%
Sn: ≤0.03%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, total Zn): ≥ 97.0 %
Assay (manganometric, metall. Zn): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.5 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 1.0 %
Sn (Tin): ≤ 0.03 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)