Fontos dokumentumok
1.08756
Supelco
Zinc
coarse powder for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) EMSURE® Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Zinc
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141750
EC index szám:
231-175-3
NACRES:
NA.21
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.9% (complexometric)
form
granular
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
sűrűség
7.13 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • ZMYND8 Is a Regulator of Sonic Hedgehog Signaling in ATRA-Mediated Differentiation of Neuroblastoma Cells.: This study reveals the role of ZMYND8, a zinc-binding protein, in regulating Sonic Hedgehog signaling during the differentiation of neuroblastoma cells. This research enhances the understanding of zinc′s involvement in critical cellular processes and its potential in therapeutic applications for neuroblastoma (Guha et al., 2024).
  • Mechanistic insight into the anti-alternaria activity of bimetallic zinc oxide and silver/zinc oxide nanoparticles.: This research provides a detailed mechanistic insight into the antimicrobial properties of bimetallic zinc oxide nanoparticles. The study highlights zinc′s role in developing effective antimicrobial agents, which could be pivotal in addressing fungal infections and improving food safety (Daniel et al., 2024).
  • Bio-fabricated zinc oxide nanoparticles mediated by endophytic fungus Aspergillus sp. SA17 with antimicrobial and anticancer activities: in vitro supported by in silico studies.: The study focuses on the biosynthesis of zinc oxide nanoparticles using endophytic fungi and their dual antimicrobial and anticancer activities. The findings demonstrate the potential of zinc-based nanomaterials in medical applications, particularly in developing new cancer therapies (Abdelrahman et al., 2024).
  • Genome-wide analysis of filamentous temperature-sensitive H protease (ftsH) gene family in soybean.: This article explores the role of zinc in the functioning of the ftsH gene family in soybeans, crucial for plant stress responses and development. The research provides insights into zinc′s role in agricultural biotechnology, enhancing crop resilience and productivity (Wang et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.001 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3