Fontos dokumentumok
1.05957
Supelco
Manganese(IV) oxide
powder EMPLURA®
Szinonimák:
Manganese(IV) oxide, Manganese dioxide, Pyrolusite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
MnO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-202-6
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥89.0% (manganometric)
form
powder
hatékonyság
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤5% Substances insoluble in hydrochloric acid
veszteség
≤0.3% loss on drying, 105°C
oldhatóság
insoluble <0.001 g/L
sűrűség
5.21 g/cm3 at 21 °C
térfogatsúly
600‑800 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.1%
kation nyomok
Ba: ≤1.0%
Ca: ≤1.0%
Fe: ≤1.5%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Mn.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • The chemically synthesized ageladine A-derivative LysoGlow84 stains lysosomes in viable mammalian brain cells and specific structures in the marine flatworm Macrostomum lignano.: This research highlights the use of a manganese-based synthetic derivative, LysoGlow84, which effectively stains lysosomes in mammalian brain cells and certain marine flatworms. The study underscores its significance in cellular biology and molecular imaging, providing a tool for detailed lysosomal studies in diverse biological systems (Mordhorst et al., 2015).
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 5.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.1 %
Ba (Barium): ≤ 1.0 %
Ca (Calcium): ≤ 1.0 %
Fe (Iron): ≤ 1.5 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.3 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash