Merck
565148
Sigma-Aldrich
Zinc
granular, 30-100 mesh, 99%
Szinonimák:
Zn
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
granular
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
30-100 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used as reducing agent; used for preparation of organozinc reagents
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 4
1 of 4
Marco Ranocchiari et al.
Chimia, 67(6), 397-402 (2013-08-16)
Structural features, synthesis, and reactivity of Zn-biphenyl metal-organic frameworks with MOF-5 topology are presented to show the chemical flexibility of such materials and to demonstrate the challenges that can be encountered and solved to avoid interpenetration. We introduce the synthesis
Sara Eyal et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(5), 798-806 (2009-05-01)
Studies in rodents indicate that the disruption of P-glycoprotein (P-gp) function increases drug distribution into the developing fetus and organs such as the brain. To simultaneously and serially evaluate the effect of P-gp activity and inhibition on the tissue distribution
Impact of cadmium and zinc on root system of Lolium perenne and Trifolium repens.
T Lambrechts et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 78(1), 19-24 (2013-07-24)
Casper Groth et al.
Development (Cambridge, England), 140(14), 3018-3027 (2013-06-21)
Developmental patterning requires the precise interplay of numerous intercellular signaling pathways to ensure that cells are properly specified during tissue formation and organogenesis. The spatiotemporal function of the Notch signaling pathway is strongly influenced by the biosynthesis and intracellular trafficking
Michael Alvares et al.
Pediatrics, 132(1), e229-e232 (2013-06-05)
As food allergies become increasingly prevalent and testing methods to identify "food allergy" increase in number, the importance of careful diagnosis has become even more critical. Misdiagnosis of food allergy and inappropriate use of unproven testing modalities may lead to