Merck
NIST683
Zinc metal
NIST® SRM 683
Szinonimák:
Zinc
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
kiszerelés
pkg of block
gyártó/kereskedő neve
NIST®
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
technika/technikák
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Copper (Cu), Iron (Fe), Silver (Ag), Cadmium (Cd), Thallium (Tl), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Gallium (Ga), Indium (In), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Rhodium (Rh), Scandium (Sc), Vanadium (V), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)