Fontos dokumentumok
324930
Zinc
powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Zinc metal powder
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
powder
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
<150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.