Fontos dokumentumok
1233009
USP
Edetate disodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
edta
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
248 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Edetate Disodium Injection
- Edetate Disodium Compounded Ophthalmic Solution
- Levobunolol Hydrochloride Ophthalmic Solution
- Budesonide Nasal Spray
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)