Fontos dokumentumok
108421
Methyl cyanoacetate
99%
Szinonimák:
Methyl 2-cyanoacetate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.41 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
204-207 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
sűrűség
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
nitrile
SMILES string
COC(=O)CC#N
InChI
1S/C4H5NO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?