Merck
377457
Sigma-Aldrich
Manganese(III) oxide
−325 mesh, 99%
Szinonimák:
Manganese sesquioxide
About This Item
Lineáris képlet:
Mn2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.87
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
részecskeméret
−325 mesh
sűrűség
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Precursor to LiMn2O4. A useful battery cathode.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.