Fontos dokumentumok
217646
Manganese(IV) oxide
activated, ~85%, <10 μm
Szinonimák:
Manganese dioxide
Teszt
~85%
form
powder
részecskeméret
<10 μm
mp
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In conversion of allylic alcohols to α, β-ethylenic esters or amides.
- In oxidation of allylic alcohols to α,β-ethylenic aldehydes or ketones.
- In oxidation of propargylic alcohols, saturated alcohols and benzylic or heterocyclic alcohols.
- Manganese (IV) oxide can also be used:,In hydration of nitriles to amides.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash