Fontos dokumentumok
243442
Manganese(IV) oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Manganese dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
crystalline powder
granular
mp
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash