Fontos dokumentumok
1.06420
Supelco
Sodium chlorate
EMPLURA®
Szinonimák:
Sodium chlorate, Sodium Chlorate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
ClNaO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-887-4
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98.0% (silver nitrate titration)
Forma:
solid
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥98.0% (silver nitrate titration)
Forma
solid
hatékonyság
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
255 °C (decomposition)
sűrűség
2.49 g/cm3 at 15 °C
térfogatsúly
1500 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Energy-efficient Chlorate Production through Adaptive Neuro-Fuzzy Modeling.: Recent advancements utilize an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) to optimize sodium chlorate production by predicting cell pH. This approach significantly enhances energy efficiency, making it a pivotal development for industrial chemists focused on sustainable chemical manufacturing processes (Chemical Engineering Communications, 2020).
  • Solubility and Rheological Properties in Sodium Chlorate Systems.: In-depth studies on the polythermal solubility of sodium chlorate in ternary systems have revealed crucial data on its rheological properties. This research is vital for chemists engaged in solution chemistry and material science, facilitating the development of new materials and chemical processes (Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Slide 1 of 2
1 of 2