Fontos dokumentumok
310700
Manganese(IV) oxide
10 μm, reagent grade, ≥90%
Szinonimák:
Manganese dioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
powder
részecskeméret
10 μm
mp
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- High-oxidation-state 3d metal complexes: Explores the catalytic properties of manganese(IV) oxide within high-oxidation-state complexes for advanced organic synthesis, demonstrating its critical role in accelerating chemical reactions and enhancing yield efficiencies, beneficial for pharmaceutical and chemical industries (Cheng J et al., 2018).
- Synthesis and properties of manganese complexes: Details the synthesis of new manganese complexes that demonstrate unique redox properties, useful for understanding electron transfer processes in various chemical and environmental contexts (Baffert C et al., 2002).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)