Fontos dokumentumok
8.05958
Sigma-Aldrich
Manganese(IV) oxide
(precipitated active) for synthesis
Szinonimák:
Manganese(IV) oxide, Manganese dioxide, Pyrolusite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
MnO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-202-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
oldhatóság
insoluble <0.001 g/L
sűrűség
5.21 g/cm3 at 21 °C
térfogatsúly
600‑800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Mn.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Manganese(IV) oxide (MnO2) can be used as an oxidizing agent for the oxidation of:
  • Allylic alcohols to α, β-ethylenic aldehydes, or ketones.
  • Propargylic alcohols to alkynic aldehydes or ketones.
  • Benzylic and heterocyclic alcohols to conjugated aromatic aldehydes or ketones.
  • Amines to aldehydes, imines, amides, and diazo compounds. Methyl arenes to form primary amides in the presence of urea and oxygen.
  • MnO2 can also be used to synthesize disubstituted oxazolines from aldoximes via in situ nitrile oxide formation. Non-activated cyclic and acyclic alcohols oxidized to ketone analogs using stoichiometric MnO2 and a ruthenium catalyst.
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 90.0 %
Loss on drying: ≤ 3.5 %
Oxidation Activity: passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Manganese dioxide
Cahiez Gerard, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)