Fontos dokumentumok
463701
Manganese(III) oxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Manganese sesquioxide
Teszt
99.9% trace metals basis
form
solid
sűrűség
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.