Fontos dokumentumok
1.05326
Supelco
Lanthanum nitrate hexahydrate
for analysis
Szinonimák:
Lanthanum nitrate hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
La(NO3)3 · 6 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
433.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-238-0
NACRES:
NB.21
grade
for inorganic trace analysis
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
4500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
126 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
69.9 °C
térfogatsúly
1300 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Preparation of La-TiO2/Bentonite and Its Photodegradation Properties to Cyanide.: This study explores the application of Lanthanum nitrate hexahydrate in synthesizing La-TiO2/bentonite composite materials and their effectiveness in the photodegradation of cyanide, highlighting a potential application in pollutant removal techniques (Wang Q et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 96.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Ce (Cerium): ≤ 0.03 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2