Fontos dokumentumok
288640
Manganese(II) nitrate hydrate
98%
Szinonimák:
Manganese(2+) dinitrate hydrate, Manganous dinitrate hydrate
Teszt
98%
Forma
solid
összetétel
Degree of hydration, 4-6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBTFASPVVFSRRI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A precursor for the synthesis of manganese dioxide (MnO2), which is a common cathode material in primary alkaline batteries.
- A precursor in the synthesis of manganese dioxide (MnO2) for use in flexible micro supercapacitors. MnO2 exhibits high specific capacitance and excellent cycling stability, making it suitable for rapid energy storage applications.
- A manganese source in the colloidal solution combustion synthesis process to produce 3D δ-MnO2 nanostructures with ultra-large mesopores used in the fabrication of high-performance lithium-ion battery anodes.
- A precursor in the microwave-aided fabrication of calcium-substituted dysprosium perovskite manganite oxide nanocomposites (DyMnO3) for supercapacitor applications.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?