Fontos dokumentumok
238554
Lanthanum(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Lanthanum nitrate hydrate, Lanthanum trinitrate hydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
(powder, crystals or chunks)
összetétel
Degree of hydration, 3-5
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVMFKXBHFRRAAD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a starting material to synthesize lanthanum zirconate nanoparticles.
- As a precursor to prepare luminescent lanthanum-tricarboxytriphenylamine (La-TCA) coordination polymer nanosheets.
- To fabricate perovskite oxide-type LaFeO3 dendrites for chemical sensors.
- To synthesize LaMnO3 perovskite catalysts by using citric acid sol–gel method and La0.6Sr0.4MnO3 perovskites via coprecipitation method. The LaMnO3 perovskite catalysts has used for the oxidation of propane for emission control of hydrocarbon volatile organic compounds.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.