10812846001
Roche
Tris hydrochloride
>99% (titration), pH 7.0-9.0, suitable for FISH
Szinonimák:
Trizma® hydrochloride, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (titration)
form
solid
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
FISH: suitable
pH
7.0-9.0
hasznos pH-tartomány
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
absorption
<0.02 at 300 nm at 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Minőség
Heavy metals: <1 ppm Pb and Fe
WGK
WGK 1