Fontos dokumentumok
34046
Lysozyme from chicken egg white
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
specifikus aktivitás
8000-120000 U/mg
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14000
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
technika/technikák
HPLC: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Hard and pasta filata cheeses using reversed-phase high performance liquid chromatography with diode array and fluorimetric detection [(RP-HPLC-DAD) and (RP-HPLC-FLD)].
- Food samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Biokémiai/fiziológiai hatások
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Egység definíció
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?