Merck
1.05194
Millipore
2-Oxoglutaric acid
for biochemistry
Szinonimák:
2-Oxoglutaric acid, 2-Ketoglutaric acid
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
206-330-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
solid
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
112-116 °C
térfogatsúly
800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for biochemistry
Alkalmazás
2-Oxoglutaric acid for biochemistry. CAS 328-50-7, pH 1.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Assay99.0 - 101.0 %Identitypasses testMelting range112 - 115 °CAs (Arsenic)≤ 1 ppmFe (Iron)≤ 30 ppm
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3