1.00266
Colour Reference Solutions BY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (BY1-BY7), Certipur®
Szinonimák:
Brownish yellow color reference standards (identified sequentially from BY1 to BY7)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur. color intensity testing BY1-BY7
termékcsalád
Certipur®
alkalmazás(ok)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Stable solutions with a shelf life of 3 years
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.