349631
Dimethyl 2-oxoglutarate
96%
Szinonimák:
Dimethyl α-ketoglutarate
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
90-95 °C/0.4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXIXSLPEABAEHP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
A Sigma-cikk a tumorsejtek anyagcsereútjait tárgyalja, az aerob glikolízisre és a mitokondriális aktivitásra összpontosítva.