Merck
13425
Sigma-Aldrich
Sodium ferrocyanide decahydrate
≥98.0%
Szinonimák:
Tetrasodium hexacyanoferrate decahydrate, Sodium hexacyanoferrate(II)
About This Item
Lineáris képlet:
Na4Fe(CN)6 · 10H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
484.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.20%
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJSGVRTUMXJODL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sodium ferrocyanide decahydrate can be used as a precursor to synthesize Na-enriched Na1+xFe[Fe(CN)6] frameworks in NaCl, which can be used as a cathode for sodium-ion batteries.(1)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Francisco Jiménez-Fiérrez et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(16) (2020-08-17)
Herein, a novel electrochemical glucose biosensor based on glucose oxidase (GOx) immobilized on a surface containing platinum nanoparticles (PtNPs) electrodeposited on poly(Azure A) (PAA) previously electropolymerized on activated screen-printed carbon electrodes (GOx-PtNPs-PAA-aSPCEs) is reported. The resulting electrochemical biosensor was validated