Fontos dokumentumok
702587
Potassium ferricyanide(III)
powder or chunks, <10 μm, 99%
Szinonimák:
Potassium hexacyanoferrate(III), Red prussiate
Teszt
99%
form
powder or chunks
részecskeméret
<10 μm
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
oldhatóság
water: soluble 329 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
SMILES string
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To prepare the X-gal staining solution for staining cryosectioned tissues of injured neonatal mouse heart.
- Reducing power assay of freeze-dried ethanolic extract of Issopus officinalis.
- In combination with glutaraldehyde and osmium tetroxide for post-fixation of biological samples prior to epoxy embedding.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2