Fontos dokumentumok
1.01546
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenebisacrylamide
for electrophoresis, special grade for molecular biology
Szinonimák:
N,N′-Methylenebisacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
About This Item
Lineáris képlet:
(CH2CHCONH)2CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
EC index szám:
203-750-9
NACRES:
NC.01
Teszt
≥99.0% (saponification, acidimetric)
form
crystalline powder
hatékonyság
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (decomposition)
sűrűség
1.235 g/cm3 at 30 °C
térfogatsúly
200 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Appearance (colour): almost white
Appearance (description): crystalline powder
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.02 %
Water: ≤ 0.5 %
Assay (by acidimetry following saponification): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
DNases (Exo- and endonucleases): not detectable
RNases: not detectable
Proteases: not detectable
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3