Fontos dokumentumok
M1533
N,N′-Methylenebisacrylamide solution
suitable for electrophoresis, 2% in H2O
Szinonimák:
BIS
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
2% in H2O
technika/technikák
electrophoresis: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)