Fontos dokumentumok
A2917
Acrylamide/Bis-acrylamide
for molecular biology, BioReagent, 19:1 (ratio)
Szinonimák:
Acrylamide/Bisacrylamide, 19:1 (5% crosslinker), Polyacrylamide solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
adagolási arány
19:1 (ratio)
idegen aktivitás
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of urea polyacrylamide gel during a modified cross-linking affinity purification protocol (cCLAP)
- in microsatellite genotyping and nonfluorescent elastin (ELN) (GT)n polymorphism genotyping
- in polyacrylamide gel for separation of proteins in SDS-PAGE for western blotting
Tulajdonságok és előnyök
Feloldás
For the 1 Liter size, use 630 mL of water.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?