Fontos dokumentumok
A4058
Acrylamide solution
40%, suitable for electrophoresis, sterile-filtered
Szinonimák:
2-Propenamide, 40% Acrylamido solution, Acrylic amide, Akrylamid, Polyacrylamide solution
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
40%
technika/technikák
electrophoresis: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)