SAB4504429
Anti-phospho-Histone H3.1 (pSer10) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-H3.1, Anti-H3/c, Anti-H3C1, Anti-H3C10, Anti-H3C11, Anti-H3C12, Anti-H3C2, Anti-H3C4, Anti-H3C6, Anti-H3C8, Anti-H3FC, Anti-HIST1H3C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 15 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer10)
Géninformáció
human ... HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST1H4A(8359)
Általános leírás
Immunogen
Immunogen Range: 1-50
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1