ZRB1226
Anti-phospho Histone H3 S10 Antibody, clone 63-1C-8 , ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
H3/g, H3t, Histone H3/t
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit (recombinant)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
63-1C-8, recombinant monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 15.51 kDa
observed mol wt ~17 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer10)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Általános leírás
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-Histone H3 (Ser10) in HeLa, A431, HUVEC, and NIH 3T3 cells.
Dot Blot Analysis: Representative lot was tested on AbSurance Histone Peptide Microarray.
Peptide Inhibition Assay Analysis: 1:100 dilution from a representative lot did not detect the target band in acid extract from HeLa cells treated with colemid (50 ng/ml) when preblocked with the S10 phosphopeptide, but detected the band when the corresponding non-phosphopeptide was used.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by the end user as specimens and experimental conditions may vary.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
Related Content
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.
A zöldebb ZooMAb® antitestek fenntartható lehetőségeket kínálnak a hulladékszegény csomagolással és a BSA-mentes formulával.
Fedezze fel a rákkutatási forrásokat a sejtkultúra, a genomika, a biomarkerek és egyéb modellező és profilalkotó eszközökkel, amelyek segítenek a rákkutatás maximalizálásában.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.