Fontos dokumentumok
A5102
Anti-Aurora B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-AIM-1, Anti-AIR-2 Kinase, Anti-AIRK-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 41 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:50 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using nuclei-enriched fraction of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 1:1,000 using using PC-12 rat phaeochromocytoma cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AURKB(9212)
mouse ... Aurkb(20877)
rat ... Aurkb(114592)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
- in immunofluorescence
- in immunofluorescence staining
- in western blotting
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg