Merck
F-915
Supelco
Flunitrazepam-d7
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Flunitrazepam-d7 solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16D7H5FN3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.33
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A stable-labeled internal standard of flunitrazepam suitable for quantitation of flunitrazepam levels in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis. Marketed under the trade name Rohypnol, flunitrazepam is an intermediate-acting benzodiazepine typically prescribed for the treatment of severe insomnia. Flunitrazepam is noted for its sedative, muscle relaxant, anxiolytic, and anticonvulsant properties.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup