B-033
Benzodiazepine Multi-component Mixture-8 solution
250 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
összetétel
Alprazolam
Clonazepam
Diazepam
Flunitrazepam
Lorazepam
Nitrazepam
Oxazepam
Temazepam
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC/IV (Portugal)
koncentráció
250 μg/mL each component in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Reference standard for pharmacological studies: The use of Benzodiazepine Multi-component Mixture-8 solution serves as a reference standard in pharmacological research, aiding in the calibration and validation of analytical methods for studying benzodiazepines. This application is crucial for ensuring accurate measurement and analysis in both pharmaceutical research and clinical diagnostics (Gunawan et al., 2012).
Jogi információk
Analit
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup